Learn More
N-n-Hexylaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15431818
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4746-32-1
Formule moléculaire C12H19N
Poids moléculaire (g/mol) 177.291
Numéro MDL MFCD00462723
Clé InChI OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
CID PubChem 138340
Nom IUPAC N-hexylaniline
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-n-Hexylaniline
Couleur Incolore à marron
Densité 0.899g/mL
Point d’ébullition 140°C to 145°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.5230
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide