Learn More
N,N-diméthyloctylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.40€ - 2194.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7378-99-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H23N |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.30 |
Numéro MDL | MFCD00009558 |
Clé InChI | UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd |
CID PubChem | 16224 |
Nom IUPAC | dimethyl(octyl)amine |
SMILES | CCCCCCCCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10206570
|
Thermo Scientific Acros
225290250 |
25 mL | Flacon en verre |
54.40€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10657552
|
Thermo Scientific Acros
225295000 |
500 mL | Flacon en verre |
615.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10105163
|
Thermo Scientific Acros
225290025 |
2.5 L | Flacon en verre |
2194.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7378-99-6 | |
157.30 | |
UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N | |
16224 | |
CCCCCCCCN(C)C |
C10H23N | |
MFCD00009558 | |
n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd | |
dimethyl(octyl)amine |
Spécification
N, N-Dimethyloctylamine | |
7378-99-6 | |
100.0 | |
0.7650g/mL | |
65°C | |
96% min. (C8-chains) (GC) | |
CH3(CH2)7N(CH3)2 | |
MFCD00009558 | |
0.765 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CCCCCCCCN(C)C | |
157.30 | |
157.3 | |
Liquide |
97% | |
96.0 | |
-57.0°C | |
195.0°C | |
Authentique | |
C10H23N | |
1.4233 to 1.4253 | |
04,I,386 | |
n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd | |
UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N | |
dimethyl(octyl)amine | |
16224 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contac
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-939-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RG8075000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Dimethyloctylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only