Learn More
N,N-diméthyloctylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10657552
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7378-99-6
Formule moléculaire C10H23N
Poids moléculaire (g/mol) 157.30
Numéro MDL MFCD00009558
Clé InChI UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
CID PubChem 16224
Nom IUPAC N,N-diméthyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyloctylamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57.0°C
Densité 0.7650g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (C8-chains) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4233 to 1.4253
Quantité 500 mL
Beilstein 04,I,386
Gravité spécifique 0.765
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 157.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyloctylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethyloctylamine