Learn More
N,N-Diméthyloctadécylamine, 89 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
48.04€ - 148.74€
Identifiants chimiques
CAS 124-28-7
Formule moléculaire C20H44ClN
Poids moléculaire (g/mol) 334.03
Numéro MDL MFCD00048496
Clé InChI PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
CID PubChem 15365
Nom IUPAC dimethyl(octadecyl)azanium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10645681
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
408432500
250 g Flacon en verre
48.04€
250g
10549472
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
408430010
1 kg Flacon en verre
148.74€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
124-28-7
334.03
PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
15365
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
C20H44ClN
MFCD00048496
n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
dimethyl(octadecyl)azanium chloride
Spécification
N, N-Dimethyloctadecylamine
124-28-7
100.0
Incolore à jaune
347.0°C
Authentique
C20H44ClN
MFCD00048496
0.8
Solubility in water: slightly soluble
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
334.03
297.57
Technique
tech., 89%
84.0
15.0°C to 20.0°C
0.8000g/mL
155°C
84% min. (C18) (GC)
(CH3)2N(CH2)17CH3
15, 3522
n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
dimethyl(octadecyl)azanium chloride
15365
89%
Liquide après fusion
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-694-8
missing translation for 'rtecsNumber' : RG4200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyloctadecylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.