Learn More
N,N-Diméthyloctadécylamine, 89 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10645681
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-28-7
Formule moléculaire C20H44ClN
Poids moléculaire (g/mol) 334.03
Numéro MDL MFCD00048496
Clé InChI PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
CID PubChem 15365
Nom IUPAC dimethyl(octadecyl)azanium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyloctadecylamine
Note relative au nom tech., 89%
% min. CAS 84.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.0°C to 20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 347.0°C
Point d’éclair 155°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 84% min. (C18) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2N(CH2)17CH3
Quantité 250 g
Merck Index 15, 3522
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 297.57
Pourcentage de pureté 89%
Qualité Technique
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyloctadecylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.