Learn More
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase, Thermo Scientific Chemicals
28.00€ - 461.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.10 |
Numéro MDL | MFCD00003284 |
Clé InChI | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
CID PubChem | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylformamide |
SMILES | CN(C)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10094123
|
Thermo Scientific Acros
327171000 |
100 mL |
28.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10009510
|
Thermo Scientific Acros
327175000 |
500 mL |
53.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10617784
|
Thermo Scientific Acros
327170025 |
2.5 L |
159.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10422915
|
Thermo Scientific Acros
327170100 |
10 L |
461.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la biologie moléculaireIdentifiants chimiques
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-diméthylformamide |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Spécification
N,N-Dimethylformamide | |
DNase, RNase, Protease Free | |
68-12-2 | |
100.0 | |
153.0°C | |
Bouteille en verre | |
1.4290 to 1.4320 | |
0.001% max. | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
0.05% max. (Coulometric) | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylformamide | |
6228 | |
73.09 | |
Biologie moléculaire |
-61.0°C | |
(undiluted), (undiluted) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 1 max. at 270nm | |
99.75 | |
0.9450g/mL | |
58°C | |
Liquide | |
99.8% | |
0.945 | |
HCON(CH3)2 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’inhalation.
Peut nuire au fœtus.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N,N-Dimethylformamide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylformamide
RUO – Research Use Only