Learn More
N,N-diméthylformamide, 99,8 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10422915
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylformamide
Point de fusion -61.0°C
Note relative au nom DNase, RNase, Protease Free
Absorbance (undiluted), (undiluted) at 0nm, 0.1 max. at 280nm, 1 max. at 270nm
% min. CAS 99.75
% max. CAS 100.0
Densité 0.9450g/mL
Point d’ébullition 153.0°C
Quantité 10 L
Point d’éclair 58°C
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4320
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.945
Formule linéaire HCON(CH3)2
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 73.09
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Biologie moléculaire