Learn More
N,N’-diméthyléthylènediamine, tech., 85 %, Thermo Scientific Chemicals
81.90€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-70-3 |
---|---|
Clé InChI | KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine |
CID PubChem | 8070 |
Nom IUPAC | N,N’-diméthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CNCCNC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10214240
|
Thermo Scientific Acros
116190250 |
25 g | Flacon en verre |
81.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10539420
|
Thermo Scientific Acros
116191000 |
100 g | Flacon en verre |
237.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-70-3 | |
n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine | |
N,N’-diméthylethane-1,2-diamine |
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N | |
8070 | |
CNCCNC |
Spécification
N,N′-Dimethylethylenediamine | |
110-70-3 | |
0.8190g/mL | |
26°C | |
C4H12N2 | |
1.4295 | |
0.819 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
CNCCNC | |
88.15 | |
88.15 | |
Technique |
tech., 85% | |
Incolore à jaune | |
119.0°C | |
Authentique | |
CH3NHCH2CH2NHCH3 | |
04, 250 | |
n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine | |
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N | |
N,N’-diméthylethane-1,2-diamine | |
8070 | |
85% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-793-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KV4250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only