Learn More
N,N’-diméthyléthylènediamine, tech., 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10539420
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-70-3
Clé InChI KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
CID PubChem 8070
Nom IUPAC N,N’-diméthylethane-1,2-diamine
SMILES CNCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N′-Dimethylethylenediamine
Note relative au nom tech., 85%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8190g/mL
Point d’ébullition 119.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H12N2
Formule linéaire CH3NHCH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 100 g
Beilstein 04, 250
Gravité spécifique 0.819
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Liquide