Learn More
N,N’-Diméthyléthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
46.43€ - 147.74€
Identifiants chimiques
CAS | 110-70-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.154 |
Numéro MDL | MFCD00008290 |
Clé InChI | KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine |
CID PubChem | 8070 |
Nom IUPAC | N,N’-diméthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CNCCNC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02204.06 |
5 g |
46.43€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02204.14 |
25 g |
147.74€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N'-Dimethylethylenediamine is used in DNA binding effect. It is used to enhance the adsorption of carbon dioxide. It acts as a ligand and form coordination complex such as dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethanediamine)copper(II) and dichloro(1,4-bis-(diphenyl phosphino)butane)-(1,2-ethylenediamine)ruthenium(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N′-diméthyléthylènediamine est utilisée dans l’effet de liaison de l’ADN. Elle est utilisée pour améliorer l’adsorption du dioxyde de carbone. Elle agit comme un ligand et forme un complexe de coordination tel que dinitrato(N,N′-diméthyl-1,2-éthanediamine)cuivre(II) et dichloro(1,4-bis-(diphénylphosphino)butane)-(1,2-éthylènediamine)ruthénium(II).
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
110-70-3 | |
88.154 | |
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N | |
8070 | |
CNCCNC |
C4H12N2 | |
MFCD00008290 | |
n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine | |
N,N’-diméthylethane-1,2-diamine |
Spécification
N,N'-Dimethylethylenediamine | |
0.818 | |
28°C (82°F) | |
C4H12N2 | |
1.43 | |
UN2734 | |
Air Sensitive | |
Miscible with chloroform and dichloromethane. | |
CNCCNC | |
88.154 | |
88.15 |
110-70-3 | |
118°C to 119°C | |
Amine-like | |
CH3NHCH2CH2NHCH3 | |
MFCD00008290 | |
878142 | |
n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine | |
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N | |
N,N’-diméthylethane-1,2-diamine | |
8070 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIFS, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-793-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KV4250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only