Learn More
N,N’-Diméthyléthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331547
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
N,N'-Dimethylethylenediamine is used in DNA binding effect. It is used to enhance the adsorption of carbon dioxide. It acts as a ligand and form coordination complex such as dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethanediamine)copper(II) and dichloro(1,4-bis-(diphenyl phosphino)butane)-(1,2-ethylenediamine)ruthenium(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-diméthyléthylènediamine est utilisée dans l’effet de liaison de l’ADN. Elle est utilisée pour améliorer l’adsorption du dioxyde de carbone. Elle agit comme un ligand et forme un complexe de coordination tel que dinitrato(N,N′-diméthyl-1,2-éthanediamine)cuivre(II) et dichloro(1,4-bis-(diphénylphosphino)butane)-(1,2-éthylènediamine)ruthénium(II).
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-70-3
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.154
Numéro MDL MFCD00008290
Clé InChI KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
CID PubChem 8070
Nom IUPAC N,N’-diméthylethane-1,2-diamine
SMILES CNCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dimethylethylenediamine
Densité 0.818
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire CH3NHCH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.43
Quantité 5 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 878142
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and dichloromethane.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 95%