Learn More
N,N-Diméthyldodécylamine, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.70€ - 309.54€
Identifiants chimiques
CAS | 112-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H31N |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.409 |
Numéro MDL | MFCD00008970 |
Clé InChI | YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125 |
CID PubChem | 8168 |
Nom IUPAC | N,N-diméthyldodécane-1amine |
SMILES | CCCCCCCCCCCCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11471157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24145.18 |
50 g |
39.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24145.30 |
250 g |
122.61€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11461157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24145.0B |
1000 g |
309.54€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Dimethyldodecylamine is used as a as a capping agent during the synthesis of Au(core) -Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene. It is used in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate. Also used in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N-diméthyldodécylamine est utilisée comme agent de piégeage lors de la synthèse de nanoparticules bimétalliques Au(core) -Pd(shell) dans le toluène. Il est utilisé dans la synthèse du sulfonate de N-alkyl-N,N-diméthyl-1-ammonio-2 -hydroxy-3-propane. Également utilisé dans la préparation de nouveaux sels d’ammonium bis-quaternaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Les matériaux à éviter sont le cuivre, les agents oxydants, les acides forts.
Identifiants chimiques
112-18-5 | |
213.409 | |
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N | |
8168 | |
CCCCCCCCCCCCN(C)C |
C14H31N | |
MFCD00008970 | |
n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125 | |
N,N-diméthyldodécane-1amine |
Spécification
N,N-Dimethyldodecylamine | |
-20°C | |
110°C to 112°C (3 mmHg) | |
C14H31N | |
MFCD00008970 | |
Air and moisture sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCN(C)C | |
213.409 | |
213.41 |
112-18-5 | |
0.787 | |
118°C (244°F) | |
1.4375 | |
UN2735 | |
n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125 | |
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthyldodécane-1amine | |
8168 | |
≥90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-943-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only