Learn More
N,N-Diméthyldodécylamine, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11471157
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
N,N-Dimethyldodecylamine is used as a as a capping agent during the synthesis of Au(core) -Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene. It is used in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate. Also used in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-diméthyldodécylamine est utilisée comme agent de piégeage lors de la synthèse de nanoparticules bimétalliques Au(core) -Pd(shell) dans le toluène. Il est utilisé dans la synthèse du sulfonate de N-alkyl-N,N-diméthyl-1-ammonio-2 -hydroxy-3-propane. Également utilisé dans la préparation de nouveaux sels d’ammonium bis-quaternaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Les matériaux à éviter sont le cuivre, les agents oxydants, les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-18-5
Formule moléculaire C14H31N
Poids moléculaire (g/mol) 213.409
Numéro MDL MFCD00008970
Clé InChI YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
CID PubChem 8168
Nom IUPAC N,N-diméthyldodécane-1amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyldodecylamine
Point de fusion -20°C
Densité 0.787
Point d’ébullition 110°C to 112°C (3 mmHg)
Point d’éclair 118°C (244°F)
Indice de réfraction 1.4375
Quantité 50 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 213.41
Pourcentage de pureté ≥90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.