Learn More
N,N-Diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.60€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121-69-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.18 |
Numéro MDL | MFCD00008304 |
Clé InChI | JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene |
CID PubChem | 949 |
ChEBI | CHEBI:16269 |
Nom IUPAC | N,N-diméthylaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10356600
|
Thermo Scientific Acros
115920050 |
5 mL | Bouteille en verre |
27.60€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10336650
|
Thermo Scientific Acros
115920010 |
1 L | Bouteille en verre |
50.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10580571
|
Thermo Scientific Acros
115920025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
106.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10125633
|
Thermo Scientific Acros
115920100 |
10 L | Récipient en métal |
301.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
121-69-7 | |
121.18 | |
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N | |
949 | |
N,N-diméthylaniline |
C8H11N | |
MFCD00008304 | |
dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene | |
CHEBI:16269 | |
CN(C)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
N, N-Dimethylaniline | |
98.5 | |
1.5°C to 2.5°C | |
0.9500g/mL | |
63°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5N(CH3)2 | |
MFCD00008304 | |
15, 3256 | |
dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzene | |
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthylaniline | |
949 | |
121.18 | |
Liquide |
121-69-7 | |
100.0 | |
Jaune | |
193.0°C to 194.0°C | |
Authentique | |
C8H11N | |
1.5570 to 1.5590 | |
01,274; 02,147 | |
0.95 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, chloroform, acet, carbon tetrachloride | |
CN(C)C1=CC=CC=C1 | |
121.18 | |
CHEBI:16269 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique par contact cutané.
Susceptible de provoquer le cancer.
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-493-5
- N,N-Dimethylaniline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only