Learn More
N,N-Diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en métal
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylaniline |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 1.5°C to 2.5°C |
Couleur | Jaune |
Densité | 0.9500g/mL |
Point d’ébullition | 193.0°C to 194.0°C |
Point d’éclair | 63°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethylaniline
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.