Learn More
N,N-diméthylacétamide-d9, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
233.00€ - 913.00€
Identifiants chimiques
CAS | 116057-81-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.12 |
Numéro MDL | MFCD00066061 |
Clé InChI | FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide |
CID PubChem | 22789542 |
SMILES | CN(C)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043854.03 |
1 g |
233.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043854.06 |
5 g |
913.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Dimethylacetamide-d{9} is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
116057-81-9 | |
87.12 | |
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N | |
22789542 |
C4H9NO | |
MFCD00066061 | |
n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide | |
CN(C)C(C)=O |
Spécification
N,N-Dimethylacetamide-d9 | |
Incolore | |
1,035 g/ml | |
Ampoule | |
116057-81-9 | |
165°C | |
CD3CON(CD3)2 | |
n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide | |
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimethylacetamide | |
22789542 | |
99% |
Liquide | |
Isotopic | |
70°C (158°F) | |
1,438 | |
-20°C | |
C4H9NO | |
MFCD00066061 | |
Miscible with water. | |
CN(C)C(C)=O | |
87.12 | |
96.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H312-H332-H227
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide combustible.
P201-P202-P210-P261-P271-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P363-P370+P378q-P501c
H227-H312+H332-H360D
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only