Learn More
N,N-diméthylacétamide-d9, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340528
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
N,N-Dimethylacetamide-d{9} is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116057-81-9
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00066061
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylacetamide-d9, n,n-bis ∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_3_ acetamide, an,n-dimethylacetamide-d9, n,n-dimethylacetamide-d9, 99 atom % d, n,n-bis 2 h? methyl 2 h? acetamide, n,n-di 2 h? methyl 2 h? acetamide
CID PubChem 22789542
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide-d9
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,035 g/ml
Point d’éclair 70°C (158°F)
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1,438
Quantité 5 g
Point de fusion -20°C
Point d’ébullition 165°C
Formule linéaire CD3CON(CD3)2
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
Poids de la formule 96.19
Pourcentage de pureté 99%