Learn More
Sulphate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
62.10€ - 605.00€
Identifiants chimiques
CAS | 536-47-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.27 |
Numéro MDL | MFCD00012992 |
Clé InChI | GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:? |
CID PubChem | 80351 |
Nom IUPAC | 4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11402237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14175.14 |
25 g |
62.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11412237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14175.22 |
100 g |
163.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14175.36 |
500 g |
605.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt is used to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart, in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin, to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sel de sulfate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine est utilisé pour étudier le rôle du H2S dans la cardioprotection induite par le préconditionnement ischémique dans le cœur de rat, dans la détermination spectrophotométrique de l’or(III) dans les produits pharmaceutiques auriculaires tels que l’aurothimaléate de sodium et l’auranofin, afin d’étudier la production de H2S dans les tissus coloniques à l’aide du système de piégeage d’acétate.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants et la lumière.
Identifiants chimiques
536-47-0 | |
234.27 | |
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N | |
80351 | |
OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1 |
C8H14N2O4S | |
MFCD00012992 | |
n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:? | |
4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; acide sulfurique |
Spécification
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate | |
200°C to 205°C (decomposition) | |
C8H14N2O4S | |
UN2811 | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
Soluble in water. | |
OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1 | |
234.27 | |
234.28 |
536-47-0 | |
Odorless | |
MFCD00012992 | |
4612278 | |
n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:? | |
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N | |
4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; acide sulfurique | |
80351 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H310-H331-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 208-636-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ST1575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
RUO – Research Use Only