Learn More
Sulphate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11412237
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt is used to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart, in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin, to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sulfate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine est utilisé pour étudier le rôle du H2S dans la cardioprotection induite par le préconditionnement ischémique dans le cœur de rat, dans la détermination spectrophotométrique de l’or(III) dans les produits pharmaceutiques auriculaires tels que l’aurothimaléate de sodium et l’auranofin, afin d’étudier la production de H2S dans les tissus coloniques à l’aide du système de piégeage d’acétate.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants et la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-47-0
Formule moléculaire C8H14N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 234.27
Numéro MDL MFCD00012992
Clé InChI GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:?
CID PubChem 80351
Nom IUPAC 4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Point de fusion 200°C to 205°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4612278
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 234.28
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.