Learn More
N,N-Diméthyl p-phénylènediamine dichlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 904.00€
Identifiants chimiques
CAS | 536-46-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.11 |
Numéro MDL | MFCD00012991 |
Clé InChI | PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651 |
CID PubChem | 2724166 |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444133
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10343.14 |
25 g |
77.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454133
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10343.22 |
100 g |
sur devis
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464133
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10343.36 |
500 g |
904.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a stain used in microscopy. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is also suitable for use in the peroxidase test. It is a compound that is normally used to measure the antioxidant potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une coloration utilisée en microscopie. Le dichlorhydrate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine convient également à une utilisation dans le test de la peroxydase. Il s’agit d’un composé qui est normalement utilisé pour mesurer le potentiel antioxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau / humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
536-46-9 | |
209.11 | |
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N | |
2724166 |
C8H14Cl2N2 | |
MFCD00012991 | |
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651 | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1 |
Spécification
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride | |
212°C (decomposition) | |
MFCD00012991 | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
Soluble in water | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1 | |
209.11 | |
209.12 |
536-46-9 | |
C8H14Cl2N2 | |
UN2811 | |
n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651 | |
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N | |
4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; Dichlorhydrate | |
2724166 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H315-H319-H335
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P361-P363-P501c
H300+H330-H311-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-635-7
missing translation for 'rtecsNumber' : ST1300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only