Learn More
N,N-Diméthyl p-phénylènediamine dichlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464133
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
It is a stain used in microscopy. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is also suitable for use in the peroxidase test. It is a compound that is normally used to measure the antioxidant potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une coloration utilisée en microscopie. Le dichlorhydrate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine convient également à une utilisation dans le test de la peroxydase. Il s’agit d’un composé qui est normalement utilisé pour mesurer le potentiel antioxydant.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau / humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-46-9
Formule moléculaire C8H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 209.11
Numéro MDL MFCD00012991
Clé InChI PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
CID PubChem 2724166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Point de fusion 212°C (decomposition)
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC dihydrogène N1,N4-diméthylebenzène-1,4-diamine dichlorure
Poids de la formule 209.12
Pourcentage de pureté 98%