Learn More
N,N-Diméthyl-n-octylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
30.95€ - 367.83€
Identifiants chimiques
CAS | 7378-99-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H23N |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.30 |
Numéro MDL | MFCD00009558 |
Clé InChI | UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd |
CID PubChem | 16224 |
Nom IUPAC | N,N-diméthyloctan-1-amine |
SMILES | CCCCCCCCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12546.09 |
10 g |
30.95€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12546.18 |
50 g |
104.52€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474234
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12546.30 |
250 g |
367.83€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Dimethyl-n-octylamine is used as ion-pairing agent in the quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC. It acts as a counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography. Further, it is used in the study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis. In addition to this, it is used as a mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N-Diméthyl-n-octylamine est utilisée comme agent d’appariement d’ions dans l’estimation quantitative du méthylsulfate de thiazinamium dans une préparation pharmaceutique par HPLC. Il agit comme un contre-ion en phase mobile pour la séparation de la tétracycline, des analogues de tétracycline et de leurs impuretés potentielles par chromatographie en paires d’ions en phase inverse. De plus, il est utilisé dans l’étude des séparations chirales par complexation avec des protéines dans l’électrophorèse en zone capillaire. En outre, il est utilisé comme phase mobile dans la résolution directe et la quantification de (R)- et (S)-disopyramide
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le cuivre.
Identifiants chimiques
7378-99-6 | |
157.30 | |
UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N | |
16224 | |
CCCCCCCCN(C)C |
C10H23N | |
MFCD00009558 | |
n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd | |
N,N-diméthyloctan-1-amine |
Spécification
N,N-Dimethyl-n-octylamine | |
-57°C | |
195°C | |
C10H23N | |
MFCD00009558 | |
1698081 | |
n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd | |
UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diméthyloctan-1-amine | |
16224 | |
95% |
7378-99-6 | |
0.765 | |
65°C (149°F) | |
1.4243 | |
UN2922 | |
Air Sensitive | |
Slightly miscible with water. | |
CCCCCCCCN(C)C | |
157.30 | |
157.3 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 230-939-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only