Learn More
N,N-Diméthyl-n-octylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464234
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
N,N-Dimethyl-n-octylamine is used as ion-pairing agent in the quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC. It acts as a counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography. Further, it is used in the study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis. In addition to this, it is used as a mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthyl-n-octylamine est utilisée comme agent d’appariement d’ions dans l’estimation quantitative du méthylsulfate de thiazinamium dans une préparation pharmaceutique par HPLC. Il agit comme un contre-ion en phase mobile pour la séparation de la tétracycline, des analogues de tétracycline et de leurs impuretés potentielles par chromatographie en paires d’ions en phase inverse. De plus, il est utilisé dans l’étude des séparations chirales par complexation avec des protéines dans l’électrophorèse en zone capillaire. En outre, il est utilisé comme phase mobile dans la résolution directe et la quantification de (R)- et (S)-disopyramide
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7378-99-6
Formule moléculaire C10H23N
Poids moléculaire (g/mol) 157.30
Numéro MDL MFCD00009558
Clé InChI UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
CID PubChem 16224
Nom IUPAC dimethyl(octyl)amine
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-n-octylamine
Point de fusion -57°C
Densité 0.765
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.4243
Quantité 50 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1698081
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 157.3
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyl-n-octylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethyl-n-octylamine