Learn More
N,N-Diméthyl-1,4-butanediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
87.80€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3529-10-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.208 |
Numéro MDL | MFCD00047977 |
Clé InChI | GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine |
CID PubChem | 77063 |
Nom IUPAC | N’,N’-diméthylbutane-1,4-diamine |
SMILES | CN(C)CCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50276.03 |
1 g |
87.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50276.06 |
5 g |
318.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N-Diméthyl-1,4-butanediamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
3529-10-0 | |
116.208 | |
GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N | |
77063 | |
CN(C)CCCCN |
C6H16N2 | |
MFCD00047977 | |
4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine | |
N’,N’-diméthylbutane-1,4-diamine |
Spécification
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine | |
C6H16N2 | |
1.44 | |
UN2735 | |
4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine | |
CN(C)CCCCN | |
116.208 | |
116.21 |
3529-10-0 | |
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2 | |
MFCD00047977 | |
Air Sensitive | |
GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N | |
N’,N’-diméthylbutane-1,4-diamine | |
77063 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-559-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only