Learn More
N,N-Diméthyl-1,4-butanediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449410
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthyl-1,4-butanediamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3529-10-0
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Numéro MDL MFCD00047977
Clé InChI GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine
CID PubChem 77063
Nom IUPAC N’,N’-diméthylbutane-1,4-diamine
SMILES CN(C)CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.44
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 98%