Learn More
N,N’-diméthyl-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
89.50€ - 1047.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-33-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.20 |
Numéro MDL | MFCD00008292 |
Clé InChI | UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P |
Synonyme | n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin |
CID PubChem | 66978 |
Nom IUPAC | N,N’-dimethylpropane-1,3-diamine |
SMILES | C[NH2+]CCC[NH2+]C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16901.06 |
5 g |
89.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16901.14 |
25 g |
336.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438726
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16901.22 |
100 g |
1047.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material used in organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit d’une matière première utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau, 1e+006 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des oxydants, du dioxyde de carbone et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
111-33-1 | |
104.20 | |
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P | |
66978 | |
C[NH2+]CCC[NH2+]C |
C5H16N2 | |
MFCD00008292 | |
n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin | |
N,N’-dimethylpropane-1,3-diamine |
Spécification
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine | |
0.817 | |
32°C (90°F) | |
C5H16N2 | |
UN2733 | |
n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin | |
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P | |
N,N’-dimethylpropane-1,3-diamine | |
66978 | |
97% |
111-33-1 | |
143°C to 146°C | |
Amine-like | |
MFCD00008292 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
Fully miscible in water,1e+006mg/L @ 25°C (est). | |
C[NH2+]CCC[NH2+]C | |
104.20 | |
102.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-859-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only