Learn More
N,N’-diméthyl-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428726
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material used in organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit d’une matière première utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau, 1e+006 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des oxydants, du dioxyde de carbone et de l’air. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-33-1
Formule moléculaire C5H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 104.20
Numéro MDL MFCD00008292
Clé InChI UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
CID PubChem 66978
Nom IUPAC N,N’-dimethylpropane-1,3-diamine
SMILES C[NH2+]CCC[NH2+]C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Densité 0.817
Point d’ébullition 143°C to 146°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Odeur Amine-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water,1e+006mg/L @ 25°C (est).
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 97%