Learn More
N,N’-Diisopropyléthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
115.00€ - 378.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4013-94-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.26 |
Numéro MDL | MFCD00008864 |
Clé InChI | MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine |
CID PubChem | 77628 |
Nom IUPAC | (propan-2-yl)({2-[(propan-2-yl)amino]ethyl})amine |
SMILES | CC(C)NCCNC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11428996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17114.14 |
25 g |
115.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17114.22 |
100 g |
378.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N'-Diethylethylenediamine is used in the preparation of 2-imidazolidinecarboxaldehydes and 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroanthracenes by reacting with glyoxal. It acts as a ligand and form coordination complexes with copper(II), which shows thermochromic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N′-Diéthyléthylènediamine est utilisée dans la préparation des 2-imidazolidinecarboxaldéhydes et 1,4,6,9-tétraalkyl-1,4,6,9-tétraaza-5,10-dioxaperhydroanthracènes en réagissant avec le glyoxal. Elle agit comme un ligand et forme des complexes de coordination avec le cuivre(II), ce qui montre des propriétés thermochromiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
4013-94-9 | |
144.26 | |
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N | |
77628 | |
CC(C)NCCNC(C)C |
C8H20N2 | |
MFCD00008864 | |
n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine | |
(propan-2-yl)({2-[(propan-2-yl)amino]ethyl})amine |
Spécification
N,N'-Diisopropylethylenediamine | |
0.798 | |
51°C (123°F) | |
1.4289 | |
UN2733 | |
Hygroscopic | |
Miscible with water. | |
CC(C)NCCNC(C)C | |
144.26 | |
144.26 |
4013-94-9 | |
169°C to 171°C | |
C8H20N2 | |
MFCD00008864 | |
1735571 | |
n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine | |
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N | |
(propan-2-yl)({2-[(propan-2-yl)amino]ethyl})amine | |
77628 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 223-666-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only