Learn More
N,N’-Diisopropyléthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428996
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
N,N'-Diethylethylenediamine is used in the preparation of 2-imidazolidinecarboxaldehydes and 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroanthracenes by reacting with glyoxal. It acts as a ligand and form coordination complexes with copper(II), which shows thermochromic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-Diéthyléthylènediamine est utilisée dans la préparation des 2-imidazolidinecarboxaldéhydes et 1,4,6,9-tétraalkyl-1,4,6,9-tétraaza-5,10-dioxaperhydroanthracènes en réagissant avec le glyoxal. Elle agit comme un ligand et forme des complexes de coordination avec le cuivre(II), ce qui montre des propriétés thermochromiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4013-94-9
Formule moléculaire C8H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.26
Numéro MDL MFCD00008864
Clé InChI MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine
CID PubChem 77628
Nom IUPAC (propan-2-yl)({2-[(propan-2-yl)amino]ethyl})amine
SMILES CC(C)NCCNC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diisopropylethylenediamine
Densité 0.798
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.4289
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1735571
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 97%