Learn More
N,N-Diisopropylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
17.15€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4107-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.291 |
Numéro MDL | MFCD00048277 |
Clé InChI | OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189 |
CID PubChem | 61329 |
Nom IUPAC | N,N-di(propan-2-yl)aniline |
SMILES | CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15491728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55471.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15471728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55471.03 |
1 g |
55.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15481728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55471.06 |
5 g |
202.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Diisopropylaniline was used for the synthesis of 4-diisopropylamino benzonitrile. It may be used for the synthesis of 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N-diisopropylaniline a été utilisée pour la synthèse du 4-diisopropylamino benzonitrile. Elle peut être utilisée pour la synthèse 6de -(4-bromophényl)-3-méthoxy-5-méthyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
Remarques
Sensible à la lumière. Évitez les agents oxydants.
Identifiants chimiques
4107-98-6 | |
177.291 | |
OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N | |
61329 | |
CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C |
C12H19N | |
MFCD00048277 | |
n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189 | |
N,N-di(propan-2-yl)aniline |
Spécification
N,N-Diisopropylaniline | |
Incolore à jaune | |
95°C to 96°C (11 mmHg) | |
C12H19N | |
MFCD00048277 | |
n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189 | |
CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C | |
177.291 | |
177.29 | |
Liquide |
4107-98-6 | |
0.91 g/mL | |
84°C (183°F) | |
1.519 | |
Light sensitive | |
OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-di(propan-2-yl)aniline | |
61329 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche