Learn More
N,N-Diisopropylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15491728
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
N,N-Diisopropylaniline was used for the synthesis of 4-diisopropylamino benzonitrile. It may be used for the synthesis of 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-diisopropylaniline a été utilisée pour la synthèse du 4-diisopropylamino benzonitrile. Elle peut être utilisée pour la synthèse 6de -(4-bromophényl)-3-méthoxy-5-méthyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
Remarques
Sensible à la lumière. Évitez les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4107-98-6
Formule moléculaire C12H19N
Poids moléculaire (g/mol) 177.291
Numéro MDL MFCD00048277
Clé InChI OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189
CID PubChem 61329
Nom IUPAC N,N-di(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diisopropylaniline
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.91 g/mL
Point d’ébullition 95°C to 96°C (11 mmHg)
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.519
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 177.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide