Learn More
N,N’-diéthylènediamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
38.79€ - 603.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-74-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.21 |
Numéro MDL | MFCD00009033 |
Clé InChI | CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide |
CID PubChem | 67105 |
ChEBI | CHEBI:182290 |
Nom IUPAC | ethyl[2-(ethylamino)ethyl]amine |
SMILES | CCNCCNCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11498986
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17113.06 |
5 g |
38.79€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17113.14 |
25 g |
161.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11418996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17113.22 |
100 g |
603.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N'-Diethylethylenediamine is used as an internal standard in liquid chromatographic method used for checking the assay of ethambutol. It is utilized for the solvation of lithium hexamethyldisilazide. It acts as a ligand and form coordination complexes such as trans-diaquabis(N,N'-diethylethylenediamine)nickel(II) chloride and copper(II)-N,N-Diethylethylenediamine, which shows thermochromic properties. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate used in the synthesis of procainamide hydrochloride, tiapride and cinchocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N′-diéthyléthylènediamine est utilisée comme étalon interne dans la méthode chromatographique liquide utilisée pour vérifier le dosage de l’éthambutol. Elle est utilisée pour la solvatation de l’hexaméthyldisilazide de lithium. Elle agit comme un ligand et forme des complexes de coordination tels que le chlorure de trans-diaquabis(N,N′-diéthylènediamine)nickel(II) et le chlorure de cuivre(II)-N,N-diéthyléthylènediamine, qui montre des propriétés thermochromiques. De plus, elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique utilisé dans la synthèse du chlorhydrate de procainamide, du tiapride et de la cinchocaïne.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, le dioxyde de carbone et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
111-74-0 | |
116.21 | |
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N | |
67105 | |
ethyl[2-(ethylamino)ethyl]amine |
C6H16N2 | |
MFCD00009033 | |
n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide | |
CHEBI:182290 | |
CCNCCNCC |
Spécification
N,N'-Diethylethylenediamine | |
0.811 | |
33°C (92°F) | |
1.4326 | |
UN2685 | |
n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide | |
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl[2-(ethylamino)ethyl]amine | |
67105 | |
116.21 |
111-74-0 | |
152°C to 154°C | |
C6H16N2 | |
MFCD00009033 | |
Air Sensitive | |
Miscible with water. | |
CCNCCNCC | |
116.21 | |
CHEBI:182290 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-902-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only