Learn More
N,N’-diéthylènediamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418996
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
N,N'-Diethylethylenediamine is used as an internal standard in liquid chromatographic method used for checking the assay of ethambutol. It is utilized for the solvation of lithium hexamethyldisilazide. It acts as a ligand and form coordination complexes such as trans-diaquabis(N,N'-diethylethylenediamine)nickel(II) chloride and copper(II)-N,N-Diethylethylenediamine, which shows thermochromic properties. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate used in the synthesis of procainamide hydrochloride, tiapride and cinchocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-diéthyléthylènediamine est utilisée comme étalon interne dans la méthode chromatographique liquide utilisée pour vérifier le dosage de l’éthambutol. Elle est utilisée pour la solvatation de l’hexaméthyldisilazide de lithium. Elle agit comme un ligand et forme des complexes de coordination tels que le chlorure de trans-diaquabis(N,N′-diéthylènediamine)nickel(II) et le chlorure de cuivre(II)-N,N-diéthyléthylènediamine, qui montre des propriétés thermochromiques. De plus, elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique utilisé dans la synthèse du chlorhydrate de procainamide, du tiapride et de la cinchocaïne.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, le dioxyde de carbone et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-74-0
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00009033
Clé InChI CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
CID PubChem 67105
ChEBI CHEBI:182290
Nom IUPAC ethyl[2-(ethylamino)ethyl]amine
SMILES CCNCCNCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diethylethylenediamine
Densité 0.811
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Point d’éclair 33°C (92°F)
Indice de réfraction 1.4326
Quantité 100 g
Numéro UN UN2685
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Diethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N,N'-Diethylethylenediamine