Learn More
Sulfate de N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Sulfate de N,N-diéthyle-p-phénylènediamine, 99 %, C10H16N2.H2SO4, numéro CAS-6283-63-2
31.76€ - 217.08€
Identifiants chimiques
CAS | 6283-63-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H16N2·H2SO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 262.33 |
Numéro MDL | MFCD00012993 |
Clé InChI | AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1 |
CID PubChem | 80166 |
Nom IUPAC | 4-N,4-N-diéthylbenzène-1,4-diamine;acide sulfurique |
SMILES | CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10197133
|
Thermo Scientific Acros
395000500 |
50 g | Flacon en verre |
31.76€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10157183
|
Thermo Scientific Acros
395002500 |
250 g | Flacon en verre |
73.57€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10085053
|
Thermo Scientific Acros
395000010 |
1 kg | Flacon en verre |
217.08€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6283-63-2 | |
262.33 | |
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N | |
80166 | |
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O |
C10H16N2·H2SO4 | |
MFCD00012993 | |
n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1 | |
4-N,4-N-diéthylbenzène-1,4-diamine;acide sulfurique |
Spécification
N, N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate | |
98.5 | |
184.0°C to 187.0°C | |
Authentique | |
C10H16N2·H2SO4 | |
n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1 | |
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O | |
262.33 | |
262.33 | |
Poudre cristalline ou cristaux avec grumeaux |
6283-63-2 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
99% | |
MFCD00012993 | |
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N | |
4-N,4-N-diéthylbenzène-1,4-diamine;acide sulfurique | |
80166 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 228-500-6
- N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only