Learn More
Sulfate de N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10085053
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Sulfate de N,N-diéthyle-p-phénylènediamine, 99 %, C10H16N2.H2SO4, numéro CAS-6283-63-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6283-63-2
Formule moléculaire C10H16N2·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 262.33
Numéro MDL MFCD00012993
Clé InChI AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
CID PubChem 80166
Nom IUPAC 4-N,4-N-diéthylbenzène-1,4-diamine;acide sulfurique
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184.0°C to 187.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 262.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux avec grumeaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.