Learn More
N-(n-butyl)aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.00€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS 1126-78-9
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Numéro MDL MFCD00035798
Clé InChI VSHTWPWTCXQLQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, n-butyl, aniline, n-butyl, 4-phenylamino butane, n-butylbenzenamine, n-n-butyl aniline, butylaniline, n-phenyl-n-butylamine, butylphenylamine, unii-r2znj7l2um, benzamine, n-butyl
CID PubChem 14310
Nom IUPAC N-butylaniline
SMILES CCCCNC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11411217
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24180.14
25 g
50.00€
25g
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11421217
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24180.22
100 g
162.00€
100g
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1126-78-9
149.237
VSHTWPWTCXQLQN-UHFFFAOYSA-N
14310
CCCCNC1=CC=CC=C1
C10H15N
MFCD00035798
benzenamine, n-butyl, aniline, n-butyl, 4-phenylamino butane, n-butylbenzenamine, n-n-butyl aniline, butylaniline, n-phenyl-n-butylamine, butylphenylamine, unii-r2znj7l2um, benzamine, n-butyl
N-butylaniline
Spécification
N-(n-Butyl)aniline
0.932
105°C (222°F)
1.532
UN2738
VSHTWPWTCXQLQN-UHFFFAOYSA-N
N-butylaniline
14310
99%
1126-78-9
240°C to 242°C
C10H15N
MFCD00035798
benzenamine, n-butyl, aniline, n-butyl, 4-phenylamino butane, n-butylbenzenamine, n-n-butyl aniline, butylaniline, n-phenyl-n-butylamine, butylphenylamine, unii-r2znj7l2um, benzamine, n-butyl
CCCCNC1=CC=CC=C1
149.237
149.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :N-BUTYLANILINE
missing translation for 'einecsNumber' : 214-425-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante