Learn More
N-(n-butyl)aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11411217
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1126-78-9
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Numéro MDL MFCD00035798
Clé InChI VSHTWPWTCXQLQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, n-butyl, aniline, n-butyl, 4-phenylamino butane, n-butylbenzenamine, n-n-butyl aniline, butylaniline, n-phenyl-n-butylamine, butylphenylamine, unii-r2znj7l2um, benzamine, n-butyl
CID PubChem 14310
Nom IUPAC N-butylaniline
SMILES CCCCNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(n-Butyl)aniline
Densité 0.932
Point d’ébullition 240°C to 242°C
Point d’éclair 105°C (222°F)
Indice de réfraction 1.532
Quantité 25 g
Numéro UN UN2738
Poids de la formule 149.23
Pourcentage de pureté 99%