Learn More
N-Méthyl-tert-butylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
72.10€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14610-37-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.16 |
Numéro MDL | MFCD00042853 |
Clé InChI | ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine |
CID PubChem | 84552 |
Nom IUPAC | N,2-diméthylpropan-2-amine |
SMILES | CC(C)(C)NC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10079021
|
Thermo Scientific Acros
368810050 |
5 mL | Flacon en verre |
72.10€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11945181
|
Thermo Scientific Acros
368810250 |
25 mL | Flacon en verre |
266.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14610-37-8 | |
87.16 | |
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N | |
84552 | |
CC(C)(C)NC |
C5H13N | |
MFCD00042853 | |
n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine | |
N,2-diméthylpropan-2-amine |
Spécification
N-Methyl-tert-butylamine | |
14610-37-8 | |
100.0 | |
67.0°C to 69.0°C | |
96% (GC) | |
(CH3)3CNHCH3 | |
MFCD00042853 | |
0.727 | |
ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N | |
N,2-diméthylpropan-2-amine | |
84552 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
0.7270g/mL | |
−26°C | |
C5H13N | |
1.3950 to 1.3970 | |
04,IV,659 | |
n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine | |
CC(C)(C)NC | |
87.16 | |
87.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 238-646-2
- N-Methyl-tert-butylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.