Learn More
N-Méthyl-tert-butylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11945181
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14610-37-8
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.16
Numéro MDL MFCD00042853
Clé InChI ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
CID PubChem 84552
Nom IUPAC N,2-diméthylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-tert-butylamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.7270g/mL
Point d’ébullition 67.0°C to 69.0°C
Point d’éclair −26°C
Plage de pourcentage du dosage 96% (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CNHCH3
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3970
Quantité 25 mL
Beilstein 04,IV,659
Gravité spécifique 0.727
Poids de la formule 87.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-tert-butylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.