Learn More
N-Méthyl-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.10€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 612-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.15 |
Numéro MDL | MFCD00007090 |
Clé InChI | KFBOUJZFFJDYTA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-o-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-2-nitro, n-methyl 2-nitroaniline, o-methylamino nitrobenzene, aniline, n-methyl-o-nitro, 2-nitro-n-methylaniline, o-nitro-n-methylaniline, n-methyl-2-nitrobenzenamine, o-nitro-n-methyl aniline, methyl 2-nitrophenyl amine |
CID PubChem | 69157 |
Nom IUPAC | N-méthyl-2-nitroaniline |
SMILES | CNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19538.06 |
5 g |
36.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19538.14 |
25 g |
94.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19538.22 |
100 g |
293.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
612-28-2 | |
152.15 | |
KFBOUJZFFJDYTA-UHFFFAOYSA-N | |
69157 | |
CNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
C7H8N2O2 | |
MFCD00007090 | |
n-methyl-o-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-2-nitro, n-methyl 2-nitroaniline, o-methylamino nitrobenzene, aniline, n-methyl-o-nitro, 2-nitro-n-methylaniline, o-nitro-n-methylaniline, n-methyl-2-nitrobenzenamine, o-nitro-n-methyl aniline, methyl 2-nitrophenyl amine | |
N-méthyl-2-nitroaniline |
Spécification
N-Methyl-2-nitroaniline | |
33°C to 36°C | |
Characteristic | |
MFCD00007090 | |
n-methyl-o-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-2-nitro, n-methyl 2-nitroaniline, o-methylamino nitrobenzene, aniline, n-methyl-o-nitro, 2-nitro-n-methylaniline, o-nitro-n-methylaniline, n-methyl-2-nitrobenzenamine, o-nitro-n-methyl aniline, methyl 2-nitrophenyl amine | |
CNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O | |
152.15 | |
152.15 |
612-28-2 | |
>110°C (230°F) | |
C7H8N2O2 | |
UN2811 | |
KFBOUJZFFJDYTA-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthyl-2-nitroaniline | |
69157 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H331-H373
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-303-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BY5710000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only