Learn More
N-Méthyl-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484107
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-28-2
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007090
Clé InChI KFBOUJZFFJDYTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-o-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-2-nitro, n-methyl 2-nitroaniline, o-methylamino nitrobenzene, aniline, n-methyl-o-nitro, 2-nitro-n-methylaniline, o-nitro-n-methylaniline, n-methyl-2-nitrobenzenamine, o-nitro-n-methyl aniline, methyl 2-nitrophenyl amine
CID PubChem 69157
Nom IUPAC N-méthyl-2-nitroaniline
SMILES CNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-2-nitroaniline
Point de fusion 33°C to 36°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%