Learn More
N-Méthyl-(1-méthylindoline-5-yl)méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
126.00€ - 339.00€
Identifiants chimiques
CAS 906352-81-6
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD09817499
Clé InChI QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
CID PubChem 24229592
Nom IUPAC N-méthyl-1-(1-méthyl-2,3-dihydroindol-5-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10376664
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC58746CB
250 mg Flacon en verre ambré
126.00€
250mg
10692665
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC58746DA
1 g Flacon en verre ambré
339.00€
1g
Identifiants chimiques
906352-81-6
176.26
QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
24229592
CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
C11H16N2
MFCD09817499
1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
N-méthyl-1-(1-méthyl-2,3-dihydroindol-5-yl)méthanamine
Spécification
N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine
89.5
90%
MFCD09817499
QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
N-méthyl-1-(1-méthyl-2,3-dihydroindol-5-yl)méthanamine
24229592
90%
906352-81-6
100.0
C11H16N2
1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
176.26
176.26
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger