Learn More
N-Méthyl-(1-méthylindoline-5-yl)méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 176.26 |
Pourcentage de pureté | 90% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction