Learn More
N-Méthyl-1,3-propanediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
66.80€ - 328.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6291-84-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00008209 |
Clé InChI | QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane |
CID PubChem | 80511 |
Nom IUPAC | N’-méthylpropane-1,3-diamine |
SMILES | CNCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10522941
|
Thermo Scientific Acros
155572500 |
250 mL |
66.80€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10784281
|
Thermo Scientific Acros
155570010 |
1 L |
163.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10236883
|
Thermo Scientific Acros
155570025 |
2.5 L |
328.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6291-84-5 | |
88.15 | |
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N | |
80511 | |
CNCCCN |
C4H12N2 | |
MFCD00008209 | |
n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane | |
N’-méthylpropane-1,3-diamine |
Spécification
N-Methyl-1, 3-propanediamine | |
6291-84-5 | |
100.0 | |
0.8400g/mL | |
35°C | |
Bouteille en verre | |
CH3NH(CH2)3NH2 | |
MFCD00008209 | |
04,I,419 | |
n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane | |
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N | |
N’-méthylpropane-1,3-diamine | |
80511 | |
88.15 | |
Liquide d’oreille |
99% | |
98.5 | |
-72°C | |
139°C to 141°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H12N2 | |
1.4468 | |
2922 | |
0.84 | |
Solubility in water: soluble | |
CNCCCN | |
88.15 | |
1.6 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Mortel par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 228-544-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TX8242500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-Methyl-1,3-propanediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.