Learn More
N-Méthyl-1,3-propanediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10522941
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6291-84-5
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00008209
Clé InChI QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane
CID PubChem 80511
Nom IUPAC N’-méthylpropane-1,3-diamine
SMILES CNCCCN
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-Methyl-1, 3-propanediamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -72°C
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 139°C to 141°C
Point d’éclair 35°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NH(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.4468
Quantité 250 mL
Numéro UN 2922
Beilstein 04,I,419
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Viscosité 1.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide d’oreille
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-1,3-propanediamine
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.