Learn More
N-isopropyl-4-nitroaniline, 97 +%, Thermo Scientific™
29.80€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25186-43-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.207 |
Numéro MDL | MFCD00128997 |
Clé InChI | VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro |
CID PubChem | 32833 |
Nom IUPAC | 4-nitro-N-propan-2-ylaniline |
SMILES | CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15499067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52375.MD |
250 mg | |||||||
15479067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52375.03 |
1 g | |||||||
15489067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52375.06 |
5 g |
333.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
25186-43-0 | |
180.207 | |
VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N | |
32833 | |
CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
C9H12N2O2 | |
MFCD00128997 | |
n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro | |
4-nitro-N-propan-2-ylaniline |
Spécification
N-Isopropyl-4-nitroaniline | |
C9H12N2O2 | |
UN2811 | |
VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N | |
4-nitro-N-propan-2-ylaniline | |
32833 | |
≥97% |
25186-43-0 | |
MFCD00128997 | |
n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro | |
CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] | |
180.207 | |
180.2 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 246-721-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- N-Isopropyl-4-nitroaniline
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-(1-methylethyl)-4-nitrobenzenamine