Learn More
N-isopropyl-4-nitroaniline, 97 +%, Thermo Scientific™
Code produit. 15479067
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25186-43-0
Formule moléculaire C9H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.207
Numéro MDL MFCD00128997
Clé InChI VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro
CID PubChem 32833
Nom IUPAC 4-nitro-N-propan-2-ylaniline
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropyl-4-nitroaniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥97%