Learn More
N’-hydroxy-4-(trifluorométhyl)benzènecarboximidamide, Thermo Scientific™
12.55€ - 18.20€
Identifiants chimiques
CAS | 22179-86-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7F3N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.152 |
Clé InChI | QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl |
CID PubChem | 9581576 |
Nom IUPAC | N’-hydroxy-4-(trifluorométhyle)benzènecarboximidamide |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10147352
|
Thermo Scientific Maybridge
RF03217DA |
1 g |
12.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10733557
|
Thermo Scientific Maybridge
RF03217DE |
5 g | N/A | ||||||
Description
Identifiants chimiques
22179-86-8 | |
204.152 | |
4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl | |
N’-hydroxy-4-(trifluorométhyle)benzènecarboximidamide |
C8H7F3N2O | |
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N | |
9581576 | |
C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F |
Spécification
N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide | |
90% | |
4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl | |
C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F | |
204.152 | |
204.15 | |
Technique |
22179-86-8 | |
C8H7F3N2O | |
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N | |
N’-hydroxy-4-(trifluorométhyle)benzènecarboximidamide | |
9581576 | |
Tech. |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement