Learn More
N’-hydroxy-4-(trifluorométhyl)benzènecarboximidamide, Thermo Scientific™
Code produit. 10733557
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 22179-86-8
Formule moléculaire C8H7F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.152
Clé InChI QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl
CID PubChem 9581576
Nom IUPAC N'-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique