Learn More
N-Ethylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
87.94€ - 1683.38€
Identifiants chimiques
CAS | 128-53-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.13 |
Clé InChI | HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide |
CID PubChem | 4362 |
ChEBI | CHEBI:44485 |
Nom IUPAC | 1-éthylpyrrole-2,5-dione |
SMILES | CCN1C(=O)C=CC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10266200
|
Thermo Scientific Acros
156100050 |
5 g |
87.94€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10021790
|
Thermo Scientific Acros
156100100 |
10 g |
144.72€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10112970
|
Thermo Scientific Acros
156100500 |
50 g |
507.53€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11945581
|
Thermo Scientific Acros
156102500 |
250 g |
1683.38€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
128-53-0 | |
125.13 | |
n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide | |
CHEBI:44485 | |
CCN1C(=O)C=CC1=O |
C6H7NO2 | |
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N | |
4362 | |
1-éthylpyrrole-2,5-dione |
Spécification
N-Ethylmaleimide | |
41.0°C to 45.0°C | |
210.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
21,IV,4629 | |
n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide | |
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthylpyrrole-2,5-dione | |
4362 | |
125.13 | |
Poudre cristalline |
128-53-0 | |
Blanc | |
73°C | |
99% min. (GC) | |
C6H7NO2 | |
15,3877 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: 1115g/L toluene (20°C) | |
CCN1C(=O)C=CC1=O | |
125.13 | |
CHEBI:44485 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-892-4
- N-Ethylmaleimide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Maleic acid N-ethylimide
RUO – Research Use Only